Merck
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-propionat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Palladium dipropionate
Größe auswählen
1 G
€ 245,00
€ 245,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 245,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5CO2)2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 245,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)