Wichtige Dokumente
480428
Strontiumhydrogenphosphat dibasisch
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Strontiumphosphat dibasisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤250 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C (lit.)
Dichte
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sr++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
HKSVWJWYDJQNEV-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)