Fortfahren mit
433608
Strontiumhydroxid
94%
Synonym(e):
Strontium dihydroxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Sr(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.63
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
242-367-1
MDL number:
Assay:
94%
Form:
powder and chunks
€ 31,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
94%
form
powder and chunks
reaction suitability
core: strontium
impurities
3% SrCO3
SMILES string
O[Sr]O
InChI
1S/2H2O.Sr/h2*1H2;/q;;+2/p-2
InChI key
UUCCCPNEFXQJEL-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
415219463752472018
description
94%
description
95%
description
99.995% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
form
crystals and lumps
form
crystals and lumps
form
powder
assay
94%
assay
95%
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
3% SrCO3
impurities
SrCO3, trace
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: strontium
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)