Merck
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en Phenolsalz (1:1)
Synonym(e):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
InChIKey
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)