Merck
479551
Sigma-Aldrich
Natriumisopropylcyclopentadienid
Synonym(e):
[1-(1-Methylethyl)-2,4-cyclopentadien-1-yl] sodium
Größe auswählen
5 G
€ 168,00
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 168,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
core: sodium
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
InChIKey
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Ruthenium-based bioconjugates
  • Cobalt sandwich diphosphine ligand and its chelated palladium complex
  • Niobium and zirconium complexes with asymmetrically substituted ansa ligands
  • Substituted vanadocenes
  • Isopropyl substituted cyclopentadiene ligands
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)