Merck
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Formyloxy)-phenylacetyl-chlorid
97%
Synonym(e):
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl-chlorid, (R)-(−)-O-Formylmandeloylchlorid
Größe auswählen
5 G
€ 148,00
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 148,00
About This Item
Lineare Formel:
HCO2CH(C6H5)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.60
Beilstein:
5404068
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 148,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −228°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
Dichte
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
InChIKey
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)