Merck
47780
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3-nitro-L-tyrosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.42
Beilstein:
9445034
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20N2O7/c27-22-10-9-14(12-21(22)26(31)32)11-20(23(28)29)25-24(30)33-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-10,12,19-20,27H,11,13H2,(H,25,30)(H,28,29)/t20-/m0/s1
InChIKey
JZUZJVFERQWLNC-FQEVSTJZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)