Merck
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluor-1,2-heptandiol
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)