Merck
476897
Sigma-Aldrich
Dichlor(diisopropylamino)boran
≥97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NBCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
61 °C/13 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)N(B(Cl)Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14BCl2N/c1-5(2)10(6(3)4)7(8)9/h5-6H,1-4H3
InChIKey
SQJYZIVNKOIKKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Cyclizative alkenylboration of carbon-carbon double bonds
  • Cyclizative carboboration of C-C triple bonds
  • Preparation of cationic terminal borylene complexes
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)