Merck
475130
Sigma-Aldrich
Lithiumacetylid, Ethylendiamin-Komplex
25 wt. % slurry in toluene
About This Item
Lineare Formel:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.07
Beilstein:
3593824
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
25 wt. % slurry in toluene
bp
110.6 °C (lit.)
SMILES String
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChIKey
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
7.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)