Merck
47462
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-L-glutaminsäure-5-tert.-butyl-1-pentafluorphenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H26F5NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.52
Beilstein:
3642680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C30H26F5NO6/c1-30(2,3)42-21(37)13-12-20(28(38)41-27-25(34)23(32)22(31)24(33)26(27)35)36-29(39)40-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,36,39)/t20-/m0/s1
InChIKey
AIDYQYOPUBOMTR-FQEVSTJZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)