Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2049031
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥95.0% (TLC) | description 98 atom % D |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?