Merck
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
bp
307 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES String
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChIKey
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)