Merck
524344
6-Bromindol
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
mp
92-96 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Bromoindole is an indole derivative. It undergoes palladium-catalyzed reaction with 2-(4-fluorophenyl)ethylpiperazine to afford the carbonylation products.
Application
Essential starter in 6-substituted indole chemistry.
6-Bromoindole may be used to synthesize:
  • 6-alkylthioindole
  • 3-acetoxy-6-bromoindole
  • 6,6′-dibromoindigo (Tyrian purple)
  • 6-acylindoles
  • tert-butyl 6-bromoindole-1-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)