Merck
473537
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)titan(IV)
electronic grade, ≥99.99%
Synonym(e):
Tetrakis-(ethylmethylamino)-titan(IV)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3C2H5)N]4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
electronic grade
Assay
≥99.99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: titanium
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(C)[Ti](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Ti/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChIKey
LNKYFCABELSPAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 22 Titanium
Anwendung
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).[1]
Sonstige Hinweise
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemistry of Materials, 9, 76-76 (1997)
Artikel
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.