Wichtige Dokumente
471429
(S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolacton -hydrobromid
99%
Synonym(e):
L-Homoserin-lacton -hydrobromid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −21°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
225 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[H].N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.BrH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
MKLNTBLOABOJFZ-DFWYDOINSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)