Merck
469513
Sigma-Aldrich
Boc-L-alaninol
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-(tert.-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, (S)-2-(Boc-amino)-1-propanol, N-Boc-L-alaninol
Größe auswählen
5 G
€ 142,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 142,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
Beilstein:
3648840
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 142,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −11°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m0/s1
InChIKey
PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)