Merck
469459
Sigma-Aldrich
Boc-D-valinol
98%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-D-valinol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D +23°, c = 1 in chloroform
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
218 °C
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)