857459
N-Acetyl-L-Phenylalanin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
(+)-N-Acetylphenylalanine, (S)-2-Acetamido-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +40.0°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp (Schmelzpunkt)
171-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChIKey
CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- N-acetyl phenylalanine methyl ester by esterification reaction with methanol using Mukaiyama′s reagent.
- Acetylaminocyclohexane propanoic acid by rhodium-catalyzed hydrogenation reaction.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..