Merck
466298
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
About This Item
Lineare Formel:
GdI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.99% trace metals basis
Qualität:
anhydrous
Form:
powder
Qualität
anhydrous
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
926 °C (lit.)
SMILES String
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.