Wichtige Dokumente
325678
Gadolinium(III)-acetat Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium acetate hydrate, Gadolinium triacetate hydrate, Gadolinium(3+) tris(acetate) hydrate
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
core: gadolinium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.CC(=O)O[Gd](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Gd.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
GXCUBNRUECGTSC-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.