Merck
474770
Sigma-Aldrich
Europium(II)-iodid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Europium diiodide, Europium iodide
Größe auswählen
1 G
€ 199,00
5 G
€ 786,00
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 199,00
5 G
€ 786,00
About This Item
Lineare Formel:
EuI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: europium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Reactions of strontium, lanthanum, and europium iodides. Direct preparation of phosphorus triiodide from phosphates: Explores reactions and preparation methods involving europium iodides (Haschke, 1976).
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.