Wichtige Dokumente
464295
N,N-Dimethylnonylamin
97%
Synonym(e):
1-Dimethylamino-nonan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
83 °C/7 mmHg (lit.)
Dichte
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C11H25N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)3/h4-11H2,1-3H3
InChIKey
AMAADDMFZSZCNT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?