Wichtige Dokumente
463019
Silicium(IV)-fluorid
electronic grade, ≥99.99%
Synonym(e):
Silizium(IV)-fluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Assay
≥99.99%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: silicon
Verunreinigungen
<0.5 ppm Carbon monoxide (CO)
<1 ppm Argon + oxygen (Ar + O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Methane (CH4)
<3 ppm Nitrogen (N2)
<50 ppm Hydrogen fluoride (HF)
bp
−86 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Übergangstemp.
critical temperature −14.2 °C
Dichte
3.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si/c1-5(2,3)4
InChIKey
ABTOQLMXBSRXSM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?