462179
1,4-Bis[(trimethylsilyl)ethinyl]benzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-123 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H22Si2/c1-17(2,3)13-11-15-7-9-16(10-8-15)12-14-18(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
CMTMWEXUJQSPCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable