Merck
461660
Sigma-Aldrich
Bis[(S)-(+)-(1-naphthyl)ethyl]amin -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]23/D +185°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m0./s1
InChIKey
SESSHTRTZDHACX-APTPAJQOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)