Merck
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-2,4-dion
98%
Synonym(e):
1,2-Cyclopropandicarbonsäureanhydrid
Größe auswählen
1 G
€ 109,00
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 109,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 109,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
InChIKey
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)