Merck
461466
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)-phthalamidsäure
97%
Synonym(e):
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)-phthalsäuremonoamid, (S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)phthalamsäure
About This Item
Lineare Formel:
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.30
Beilstein:
3210897
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D −46°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
InChIKey
VCFKXWGKKDZMPO-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)