Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34N4O9
Molekulargewicht:
498.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Granzyme B Inhibitor IV, The Granzyme B Inhibitor IV controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A reversible inhibitor of Granzyme B that also inhibits caspase-8. Granzyme B is a protease involved in the induction of rapid target cell death by cytotoxic lymphocytes.
A reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
granzyme B
granzyme B
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Ac-Ile-Glu-Pro-Asp-CHO
Harris, J.L., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 27364.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 17907.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 17907.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?