Merck
458961
Sigma-Aldrich
Polyethylen-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~1,400
Größe auswählen
250 G
€ 74,00
€ 74,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 74,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 74,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~1,400
Zusammensetzung
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
Oberflächenspannung
53 dyn/cm, 25 °C
Hydroxylzahl
33 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
SMILES String
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChIKey
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)