Merck
457086
Sigma-Aldrich
Phthalsäureanhydrid-d4
98 atom % D
Synonym(e):
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
Größe auswählen
500 MG
€ 605,00
€ 605,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 605,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 605,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
284 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)