Merck
456578
Sigma-Aldrich
Poly-(1,3-propylen-glutarat)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
Synonym(e):
Poly(trimethylene glutarate)
About This Item
Lineare Formel:
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
Übergangstemp.
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
SMILES String
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
InChIKey
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)