Merck
455415
Sigma-Aldrich
Ammonium-tetrakis-(3-chlorphenyl)-borat
95%
About This Item
Lineare Formel:
NH4B(C6H4Cl)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Verunreinigungen
1 wt. % ethyl alcohol
mp (Schmelzpunkt)
199-203 °C (lit.)
SMILES String
[NH4+].Clc1cccc(c1)[B-](c2cccc(Cl)c2)(c3cccc(Cl)c3)c4cccc(Cl)c4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)