Merck
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylendiamin -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
N-Z-1,2-diaminethan -hydrochlorid, Benzyl-N-(2-aminoethyl)-carbamat -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.69
Beilstein:
4724532
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
169-172 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
Cbz
amine
SMILES String
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
InChIKey
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)