271845
1,1′-Dibenzyl-4,4′-bipyridinium-dichlorid
97%
Synonym(e):
Benzylviologen-dichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].C(c1ccccc1)[n+]2ccc(cc2)-c3cc[n+](Cc4ccccc4)cc3
InChI
1S/C24H22N2.2ClH/c1-3-7-21(8-4-1)19-25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)20-22-9-5-2-6-10-22;;/h1-18H,19-20H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.