Merck
451916
Sigma-Aldrich
Schwefel-34S
90 atom % 34S
About This Item
Lineare Formel:
34S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
33.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
90 atom % 34S
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
119 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
404.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
207.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2