Fortfahren mit
809373
Ammonium sulfate-34S
≥98 atom % 34S, ≥98 atom %
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)234SO4
Molekulargewicht:
134.04
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Isotopic purity:
≥98 atom % 34S
Assay:
≥98 atom %
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % 34S
assay
≥98 atom %
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
753572719374753580
isotopic purity
≥98 atom % 34S
isotopic purity
90 atom % 34S
isotopic purity
98 atom % 33S
isotopic purity
95 atom % 34S
assay
≥98 atom %
assay
95% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)