Merck
451738
Sigma-Aldrich
Titan(II)-chlorid
anhydrous, powder, 99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Dichlorotitanium, Titanium dichloride
About This Item
Lineare Formel:
TiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
Cl[Ti]Cl
InChI
1S/2ClH.Ti/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ZWYDDDAMNQQZHD-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter