Merck
450480
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylendiisopropyliden)bis-anilin
98%
Synonym(e):
Bisanilin M
Größe auswählen
100 G
€ 150,00
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 150,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 150,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChIKey
KWOIWTRRPFHBSI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)