Fortfahren mit
32784
4,4′-Ethylendianilin
technical, ≥95% (NT)
Synonym(e):
α,α′-Bi-p-toluidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-716-7
Beilstein/REAXYS Number:
394999
MDL number:
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (NT)
form
solid
mp
133-137 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
InChI key
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Ethylenedianiline was used in preparation of molecularly imprinting sol-gel materials for detection of DDT.
4,4′-Ethylenedianiline may be used as an internal standard for the determination of 4,4′-methylenedianiline in urine samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4069379298595721
description
technical, ≥95% (NT)
description
powder or solid (Crystals)
description
97%
description
97%
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
powder or solid (Crystals)
form
powder, crystals or chunks
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
assay
≥95% (NT)
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)