Fortfahren mit
348015
2-Aminobenzylamin
98%
Synonym(e):
(2-Aminomethylphenyl)amine, 2-(Aminomethyl)aniline, 2-(Aminomethyl)benzenamine, 2-Amino-1-benzylamine, [(2-Aminophenyl)methyl]amine, o-Aminobenzylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
58-61 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccccc1N
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5,8-9H2
InChI key
GVOYKJPMUUJXBS-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Aminobenzylamine undergoes three-component cyclisation reactions with methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, 2-aminobenzylamine and oxo compounds to afford regio- and stereoisomers of tetrahydropyrroloquinazolinones.
Application
2-Aminobenzylamine may be used:
  • in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinazoline oxime, via condensation reaction with 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde oxime
  • in the synthesis of alkyl 5H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylates
  • to modify the phosphate groups on phosphoserine peptides
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
54100118826312268
description
98%
description
97%
description
98%
description
≥97.0% (AT)
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
≥97.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
-
mp
58-61 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
~125 °C (dec.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
hydroxyl, nitro
functional group
phenyl, ether
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)