449164
Magnesiumchlorid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Magnogene
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.9% trace metals basis
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Brechungsindex
n20/D 1.675 (lit.)
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
714 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride