Merck
446890
Sigma-Aldrich
Lithiumdimethylamid Zubereitung
10 wt. % in hexanes
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
51.02
MDL-Nummer:
Konzentration
10 wt. % in hexanes
SMILES String
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC