Merck
446114
Sigma-Aldrich
Diethylallylmalonat
95%
Synonym(e):
Diethyl-allylmalonat
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
Beilstein:
1709466
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)