Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CBrCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-980-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098947
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
InChI key
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?