443751
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylacrylat
97%
Synonym(e):
HFBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.331 (lit.)
bp
120-122 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H5F7O2/c1-2-4(15)16-3-5(8,9)6(10,11)7(12,13)14/h2H,1,3H2
InChIKey
PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.