Wichtige Dokumente
753092
Pentafluorophenyl acrylate
contains <200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Synonym(e):
2-Propenoic acid pentafluorophenyl ester
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
<200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n/D 1.434
Dichte
1.446
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H3F5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
InChIKey
RFOWDPMCXHVGET-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?