Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
Über diesen Artikel
assay
97%
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.347 (lit.)
bp
55 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O2/c1-4(2)5(13)14-3-6(8,9)7(10,11)12/h1,3H2,2H3
InChI key
CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor | description AldrichCPR | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| refractive index n20/D 1.347 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| assay 97% | assay - | assay - |
| bp 55 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor | contains - | contains - |
| density 1.277 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![2-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-(5-methoxy-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenoxy)ethyl methacrylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/402/992/e412a70b-3763-4f38-b4b5-d89d9a416598/640/e412a70b-3763-4f38-b4b5-d89d9a416598.png)