Merck
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentylmethacrylat
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonym(e):
OFPMA
Größe auswählen
25 ML
€ 286,00
€ 286,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 286,00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 286,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Enthält
100 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
88 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
InChIKey
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)