Merck
442364
Sigma-Aldrich
Poly-(styrol-co-maleinsäureanhydrid), partiell Cyclohexyl- und Isopropyl-verestert, Cumol-Endgruppen
average Mn ~1,700 by GPC
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn ~1,700 by GPC
Zusammensetzung
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
mp (Schmelzpunkt)
160-170 °C (lit.)
Säurezahl
255‑285 mg KOH/g
Übergangstemp.
Tg 124 °C
Löslichkeit
ketones, ethers and alkali: soluble
Allgemeine Beschreibung
~1.7:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Anwendung
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Low solution viscosity and high functionality.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable